Merck
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.37
FEMA-szám:
4666
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352212
Flavis-szám:
02.129
NACRES:
NA.05
grade
FG
Kosher
natural
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; woody; spicy; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)