Merck
PHL80005
(−)-α-Bisabolol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (GC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)