Fontos dokumentumok
395439
Chloro(dimethyl)vinylsilane
97%
Szinonimák:
Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
23.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?