Merck
130273
Sigma-Aldrich
8-Nitroquinoline
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
89-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
8-Nitroquinoline was used to prepare furazano [3,4-h] quinoline. It was also used to synthesize corresponding 2-substituted phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Chen et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 27(6), 418-422 (1992-01-01)
2-Substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-aminoquinolines and 7-methoxy-5-aminoquinoxaline were condensed with 1-phthalimido-bromo-alkane to yield 2-substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-(1-phthalimidoalkyl)-aminoquinolines (compounds 7-10 and 15-20) and 7-methoxy-5-(1-phthalimidoalkyl)aminoquinoxalines (28-30) which were subsequently reacted with hydrazine hydrate to give 2-substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-(1-aminoalkyl)-aminoquinolines (11-14 and 22-27) and 7-methoxy-5-(1-aminoalkyl) aminoquinoxalines (31-33)
M Hasegawa et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 121(6), 379-393 (2001-07-04)
A reaction from various kinds of nitroquinoline with hydroxylamine in potassium hydroxide alkalinity produced a novel product, furazanoquinoline, besides the known amino derivatives. The products obtained were furazano [3,4-f] quinoline (5) from 5-nitroquinoline (1) and 6-nitroquinoline (6), and furazano [3,4-h]