Fontos dokumentumok
138711
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Teszt
98%
Forma
solid
mp
115-120 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)