Merck
Y0000811
Acemetacin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.57
Beilstein:
907196
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acemetacin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
238-241 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acemetacin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
460.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
238 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(8), 2424-2433 (2014-06-26)
Polyethylene glycols (PEGs) are attractive as excipients in the manufacture of drug products because they are water soluble and poorly immunogenic. They are used in various pharmaceutical preparations. However, because of their terminal hydroxyl groups, PEGs can participate in esterification