Merck
276766
Sigma-Aldrich
1-Acetonaphthone
97%
Szinonimák:
1-Acetylnaphthalene, Methyl 1-naphthyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
Beilstein:
1100618
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.628 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
10.5 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Stereoselective reduction of 1-acetonapthone in aqueous media by whole cells of Geotrichum candidum has been investigated in various organic co-solvents. Magnetic field effects on the photoinduced electron-transfer reaction between 1-acetonaphthone and diphenylamine in micellar solution have been studied by laser flash photolysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magnetic field effects on the photoinduced electron-transfer reaction of 1-acetonaphthone and diphenylamine in micellar solution.
Tanimoto Y, et al.
Chemical Physics Letters, 129(4), 414-418 (1986)
Mani Shankar Bhattacharyya et al.
New biotechnology, 29(3), 359-364 (2011-08-13)
Sixteen organic co-solvents were screened for stereoselective reduction of 1-acetonapthone in aqueous media by whole cells of Geotrichum candidum. Benzyl alcohol was found to be a good co-solvent as it afforded a high coversion and reduced deactivation of the cells.
Babu Balaji et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 332-341 (2015-01-13)
Oxovanadium(IV) complexes [VO(Fc-tpy)(acac)](ClO4) (1), [VO(Fc-tpy)(nap-acac)](ClO4) (2), [VO(Fc-tpy)(py-acac)](ClO4) (3) and [VO(Ph-tpy)(py-acac)](ClO4) (4) of 4'-ferrocenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Fc-tpy) and 4'-phenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Ph-tpy) having monoanionic acetylacetonate (acac), naphthylacetylacetonate (nap-acac) or pyrenylacetylacetonate (py-acac) ligand were prepared, characterized and their photocytotoxicity in visible light studied. The ferrocenyl complexes