Merck
134163
Sigma-Aldrich
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Szinonimák:
3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.26
Beilstein:
619424
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
mp
>252 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWJQQASJVVAXKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone (4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl) benzoic acid) was used for pre-column derivatization of carbohydrates. It was also used as derivatization reagent in determination of oligosides, mannose and galactose obtained by degradation of galactomannans.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N Tapie et al.
Journal of chromatography. A, 1181(1-2), 45-50 (2008-01-08)
The present work describes the validation of an easy, fast and efficient precolumn derivatization method for the quantification of oligosides, mannose and galactose obtained by degradation of galactomannans. This work combines an acid hydrolysis and an enzymatic degradation of natural
Precolumn derivatization of reducing carbohydrates with 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl) benzoic acid. Study of reaction, high-performance liquid chromatographic separation and quantitative performance of method.
Castells CB, et al.
Chromatographia, 56(3-4), 153-160 (2002)