Merck
777846
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Szinonimák:
1-Methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-Methyl-3-pyrazolone, 3-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
124-128 °C
SMILES string
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)