Fontos dokumentumok
443300
Sigma-Aldrich
MCI-186
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
Szinonimák:
MCI-186, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, PMP, Edaravone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
cream
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury. Inhibits iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates (IC50 = 15 µM). Inhibits mitochondrial permeability transition pore.
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemie brain injury. Inhibits iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates (IC50 = 15 µM). Inhibits mitochondrial permeability transition pore.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A free radical scavenger and antioxidant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 15 µM inhibiting iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Katare, R. G., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, H2171.
Kawai, H., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 281, 921.
Yamamoto, Y., et al. 1996. Redox. Report 2, 333.
Watanabe, T., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 1597.
Nishi, H., et al. 1989. Stroke 20, 1236.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1