Merck
93074
Supelco
Pentachlorobenzene
certified reference material (for chromatographic applications), Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
HC6Cl5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.34
Beilstein:
1911550
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.04
grade
Standard for quantitative NMR
certified reference material (for chromatographic applications)
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
qNMR: suitable
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
sűrűség
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin, our brand new online portal for identity confirmation of NMR spectra. A feature for quantitative NMR is in development. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)