Merck
SML0720
Sigma-Aldrich
Methazolamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Acetylimino-4-methyl-·2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene) acetamide, L 584601, N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N4O3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
mp
208 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1N=C(S\C1=N\C(C)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLOSMHQXBMRNHR-QPJJXVBHSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
Methazolamide has a plasma half-life of 14 hours in humans. Methazolamide has relatively good lipid solubility and low plasma protein binding ability. Thus, it diffuses into tissues and fluids much more readily than acetazolamide, another carbonic anhydrase inhibitor. Methazolamide has less side effects than acetazolamide.
Methazolamide is a cell-permeable and potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor that is used in the treatment of glaucoma. Methazolamide is an insulin sensitizer that reduces hepatic glucose generation in animal models.
Egyéb megjegyzések
Light sensitive
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
The pharmacology of methazolamide in relation to the treatment of glaucoma.
Maren TH, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 16(8), 730-742 (1977)
Ming-Tao Yang et al.
Psychopharmacology, 232(20), 3763-3772 (2015-08-01)
Dysregulation of noradrenergic and dopaminergic systems is involved in the pathology of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Carbonic anhydrase (CA) has been reported to affect monoamine transmission in the central nervous system. The aim of this study is to investigate