Merck
GF27085305
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.8+%
Szinonimák:
MG006011
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 270-853-05
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
súly
500 g
maximum részecskeméret
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2