Merck
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
Szinonimák:
3-(Trifluoromethyl)indene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7F3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.489
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F
Lobbanási pont (C)
70 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)