Merck
D80401
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl ketone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
138 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWXWPPKDQOWNSX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matthew M D Roy et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(50), 18236-18246 (2016-11-01)
N-Heterocyclic carbene (NHC) complexes of Cd and Hg triflates (OTf) were prepared and their attempted conversion into rare cadmium and mercury hydrides was explored. In contrast to zinc, which forms stable [ZnH]+ complexes with NHCs, the heavier Cd and Hg
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic