ZRB1536
Anti-C-Reactive Protein Antibody, clone 1J2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1J2, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 25.04 kDa
observed mol wt ~30 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRP(1401)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat Kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C-Reactive Protein in Rat kidney tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected C-Reactive Protein in rat kidney tissue sections.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A Serial of dilutions from a representative lot detected C-Reactive Protein in C-Reactive and GST Proteins.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Rat Kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C-Reactive Protein in Rat kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2