Fontos dokumentumok
124400
Vinyl pivalate
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
Szinonimák:
Vinyl trimethylacetate
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
hydroquinone as inhibitor
5-30 ppm Hydroquinone (HQ) as inhibitor
~10 ppm Hydroquinone as inhibitor (CAS 123-31-9)
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?