Fontos dokumentumok
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
Szinonimák:
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-257-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.99 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
214-218 °C/1013 hPa
mp
18 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85 °C
oldhatóság
2 g/L
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup