Merck
16704
Supelco
Butyrophenone
analytical standard
Szinonimák:
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
Beilstein:
508305
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic