Merck
04069
Sigma-Aldrich
Fmoc-GABA-OH
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-(Fmoc-amino)butyric acid, Fmoc-GABA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.36
Beilstein:
7491485
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
colorless to white
mp
168-174 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c21-18(22)10-5-11-20-19(23)24-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,20,23)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACUIFAAXWDLLTR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)