Merck
697885
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromobiphenyl
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
78-82 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)