Fontos dokumentumok
143650
5H-Dibenz[b,f]azepine
97%
Szinonimák:
Iminostilbene
Teszt
97%
mp
196-199 °C (lit.)
oldhatóság
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
SMILES string
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a starting material to prepare pharmacologically important dibenzoazepine-pyridazine derivatives.
- To synthesize 3-chloro-1-(5H-dibenz[b,f]azepine-5yl)propan-1-one, a key intermediate used to prepare aminophenol derivatives.
- In the synthesis of dibenzazepine derivatives.
- As a starting material to synthesize olefinic multidentate ligand, which is used to prepare Rh(I) complexes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?