Merck
80730
Supelco
2-Chloro-4-fluorotoluene
TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(Cl)F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.57
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
qNMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
sűrűség
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.