Fontos dokumentumok
Z341819
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Control orbital shaker
Szinonimák:
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
UNSPSC kód:
41103811
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
IKA 0002980100
elérhetőség
not available in USA and Canada
Általános leírás
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
Digital display shows speed, timer function and the operating mode
Electronic time switch: 0 - 9 h 59 min
Interface RD 232
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Tulajdonságok és előnyök
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)