Fontos dokumentumok
D105937
1,2-Dihydronaphthalene
95%
Szinonimák:
1,2-Dialin, 3,4-Dihydronaphthalene
Teszt
≥94.5% (GC)
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?