Merck
524468
Sigma-Aldrich
trans-Styrene-(β)-d
≥94 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥94 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
tartalmaz
hydroquinone-d6 as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]\C([2H])=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-GXFUBBPWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)