Merck
694126
Sigma-Aldrich
Methoxyallene
technical grade
Szinonimák:
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.429
sűrűség
0.832 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-20.0 °F
Lobbanási pont (C)
-28.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)