Merck
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Szinonimák:
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
sűrűség
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)