Merck
40003
Supelco
Acrylonitrile solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8031
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC=C
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Danish J Malik et al.
PloS one, 7(8), e43354-e43354 (2012-08-24)
Novel carbon materials have been prepared by the carbonization of acrylonitrile (AN)/divinylbenzene (DVB) suspension porous copolymers having nominal crosslinking degrees in the range of 30-70% and obtained in the presence of various amounts of porogens. The carbons were obtained by
Pedro de la Torre et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(10), 12072-12085 (2012-10-23)
(E)-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)-3-heteroarylacrylonitriles are described as a new class of selective inhibitors of acetylcholinesterase (AChE). The most potent compound in the series exhibited good AChE inhibitory activity (IC₅₀ = 64 µM). Compound 7f was found to be more selective than galanthamine in
S Guedidi et al.
Enzyme and microbial technology, 51(6-7), 325-333 (2012-10-09)
A combined fluorescence analysis, involving the use of steady-state fluorescence and fluorescence anisotropy was used, allowing eliciting information about the structural changes induced on trypsin after exposure to membrane surfaces with diverse chemistry, designed through a layer-by-layer methodology. Using this
Hongwei Hou et al.
Analytical biochemistry, 430(1), 75-82 (2012-08-08)
The acrylonitrile metabolites 2-cyanoethylmercapturic acid (CEMA) and 2-hydroxyethylmercapturic acid (HEMA) have been determined in human urine using an automated column-switching procedure. A diluted sample was centrifuged just prior to being injected into a reusable precolumn packed with a restricted access
Yuchao Ma et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 39(10), 1421-1430 (2012-05-29)
Tolerance to various stresses is a key phenotype for cell catalysts, which are used widely in bioproduction of diverse valuable chemicals. Using the Rhodococcus ruber TH strain, which exhibits high nitrile hydratase activity, as the target cell catalyst for acrylamide