Merck
491721
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
2-Propenenitrile-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CH13CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
sűrűség
0.830 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C[13C]#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLHHRLWOUZZQLW-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
23.0 °F
Lobbanási pont (C)
-4.99 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)