Merck
693480
Sigma-Aldrich
Methacrylonitrile-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
About This Item
Lineáris képlet:
D2C=C(CD3)CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)