Merck
109231
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
3-Bromopropanenitrile
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.97
Beilstein:
1738565
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitrile
SMILES string
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)