Merck
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.14
Beilstein:
608106
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)