Fontos dokumentumok
N21200
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
95%
Szinonimák:
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
Teszt
95%
Forma
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?