MABN707
Anti-DCX Antibody, clone 2G5
clone 2G5, from mouse
Szinonimák:
Neuronal migration protein doublecortin, Doublin, Lissencephalin-X, Lis-X, DCX
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Dcx(13193)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected DCX in HepG2 cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected DCX in non serum starved SK-N-SH cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DCX in mouse heart lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse heart lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2