Fontos dokumentumok
SML1733
FINDY
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5Z)-5-[[4-Methoxy-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-5-(4-Methoxy-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
light yellow to dark yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CC1=C(OC)C=CC(/C=C2SC(NC\2=O)=S)=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3