Fontos dokumentumok
805416
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Szinonimák:
δ-Carboline
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
mp
209-214 °C
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)