Fontos dokumentumok
103128
2-Methyl-3-heptanone
99%
Szinonimák:
Butyl isopropyl ketone
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYYMFUCZDNNGFS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?