Merck
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.474
sűrűség
1.160 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amide
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)