Intenzifikált és folyamatos downstream feldolgozás
Nyerjen működési hatékonyságot és rugalmasságot, miközben csökkenti az alapterületet és a költségeket.
Növelni szeretné a downstream folyamatok hatékonyságát?
A biogyártási munkafolyamatok átalakulását felgyorsítja az új terápiák iránti kereslet, valamint a költségek csökkentésének szükségessége, a működési rugalmasság és termelékenység biztosítása mellett.
A folyamatok intenzifikálása, a zárt és a folyamatos biofeldolgozás alapvető stratégiák e célok eléréséhez. Ezeket széles körben és sikeresen alkalmazzák a downstream csomagban, hogy hatékonyabbak, gyorsabbak, kisebbek, olcsóbbak és fenntarthatóbbak legyenek.
Azért, hogy a biofarmáciai gyártók intenzifikálják, lezárják, digitálisan javítsák vagy teljesen folyamatosak legyenek a folyamataik, és új működési hatékonysági és rugalmassági szinteket érjenek el, a DSP csomagon belül több kar is rendelkezésre áll.
Áramlásos polírozó kromatográfia
A polírozó kromatográfia a mAb-feldolgozás utáni vírusinaktiválást követően történik, hogy eltávolítsa a monoklonális antitest tápáramból a fennmaradó szennyeződéseket. A hagyományos szakaszos eljárásokban a polírozási lépések a gyártási költség közel 25%-át teszik ki. Az egyes polírozási lépések integrálása egyetlen, folyamatos átfolyásos folyamatba növeli a hatékonyságot és a hozamot, miközben akár 10%-kal csökkenti a költségeket. Ez az intenzívebb megközelítés csökkenti a teljes lábnyomot a köztes tárolótartályok kiküszöbölése, a pufferfogyasztás csökkentése és a termékhígítási lépések megszüntetése révén. A rezsiköltségek, mint például a kezelői beavatkozás, tovább csökkennek a folyamatirányító rendszerek integrálásával.
- Eshmuno®. CP-FT gyanta, amelyet úgy terveztek, hogy a mAb aggregátumok hatékony eltávolítását biztosítsa az átfolyásos frontális kromatográfiás üzemmódban, lehetővé téve a hagyományos kötő/elute CEX kromatográfiához képest 10× nagyobb töltési kapacitást.
- Natrix® Q kromatográfiás membrán, egy nagy kapacitású, nagy áteresztőképességű, erős anioncserélő membránadszorber, amelyet biomolekulák tisztítására terveztek átfolyásos üzemi körülmények között.
Kapcsolódó kategóriák
Az egyszer használatos és többször használatos kromatográfiás rendszerek kritikus fontosságúak az értékes molekulák elválasztásához.
Affinitás kromatográfiát gyakran használják a befogási fázisban a célmolekula izolálására és a folyamat térfogatának csökkentésére.
Az ioncserélő (IEX) kromatográfia a biomolekulákat a célmolekula és a kromatográfiás gyanta közötti töltéskülönbség alapján választja szét.
Optimalizálja a downstream tisztítást a membránkromatográfia segítségével a befogáshoz és a polírozáshoz. A Natrix membránok növelik a gazdaságosságot és a létesítmény hatékonyságát.
Növelje a szűrési pontosságot: Tangenciális áramlású termékeink biztosítják a mAb-k, vakcinák és egyéb anyagok tisztaságát, az egyszer használatostól a többször használatosig skálázva.
Kapcsolódó források
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Kapcsolódó webináriumok
Növelje a folyamatok hatékonyságát és csökkentse a költségeket
Hasonló videók
BioContinuum™ Platform:
A jövő biogyártó létesítményének eszköze!Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?