Intenzifikált és folyamatos downstream feldolgozás
Nyerjen működési hatékonyságot és rugalmasságot, miközben csökkenti az alapterületet és a költségeket.
Növelni szeretné a downstream folyamatok hatékonyságát?
A biogyártási munkafolyamatok átalakulását felgyorsítja az új terápiák iránti kereslet, valamint a költségek csökkentésének szükségessége, a működési rugalmasság és termelékenység biztosítása mellett.
A folyamatok intenzifikálása, a zárt és a folyamatos biofeldolgozás alapvető stratégiák e célok eléréséhez. Ezeket széles körben és sikeresen alkalmazzák a downstream csomagban, hogy hatékonyabbak, gyorsabbak, kisebbek, olcsóbbak és fenntarthatóbbak legyenek.
Azért, hogy a biofarmáciai gyártók intenzifikálják, lezárják, digitálisan javítsák vagy teljesen folyamatosak legyenek a folyamataik, és új működési hatékonysági és rugalmassági szinteket érjenek el, a DSP csomagon belül több kar is rendelkezésre áll.
Ultraszűrés
Az egymenetes érintőleges áramlású szűrés (SPTFF) alkalmazása kiküszöböli a tartótartályok vagy a retentátumhurok szükségességét, lehetővé téve az átfolyásos működést és a monoklonális antitestek intenzívebb feldolgozását. A mAb DSP munkafolyamat termelékenysége és hatékonysága tovább növelhető az SPTFF és a kromatográfiás egység műveleteinek összekapcsolásával. Az SPTFF egyedülállóan alkalmas arra is, hogy a végső formulázási lépés során nagy koncentrációjú formulációkat tegyen lehetővé, jobb termékvisszanyeréssel.
- Pellicon® SPTFF páratlan megoldást kínál a gyógyszerkészítmények továbbfeldolgozásán belül a folyamaton belüli térfogat csökkentésére, a gyártási folyamat során a gyártási térfogat korlátok miatt a szakaszos TFF-fel elérhetetlen koncentrációk és hozamok elérésére, valamint az összekapcsolt és folyamatos folyamatok lehetővé tételére.
- Pellicon® kazetták következetesen és megbízhatóan biztosítják a tisztaságot a gyógyszerkészítmény teljes élettartama során minden szakaszban és méretarányban.
- Pellicon® Kapszulák olyan tápfolyamatok szűrésére, amelyek egyszer használatos képességeket igényelnek, beleértve a fokozott könnyű kezelhetőséget, a folyamat rugalmasságát, a termékek átfutási idejét és a kezelői expozíció csökkentését.
Kapcsolódó kategóriák
Az egyszer használatos és többször használatos kromatográfiás rendszerek kritikus fontosságúak az értékes molekulák elválasztásához.
Affinitás kromatográfiát gyakran használják a befogási fázisban a célmolekula izolálására és a folyamat térfogatának csökkentésére.
Az ioncserélő (IEX) kromatográfia a biomolekulákat a célmolekula és a kromatográfiás gyanta közötti töltéskülönbség alapján választja szét.
Optimalizálja a downstream tisztítást a membránkromatográfia segítségével a befogáshoz és a polírozáshoz. A Natrix membránok növelik a gazdaságosságot és a létesítmény hatékonyságát.
Növelje a szűrési pontosságot: Tangenciális áramlású termékeink biztosítják a mAb-k, vakcinák és egyéb anyagok tisztaságát, az egyszer használatostól a többször használatosig skálázva.
Kapcsolódó források
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Kapcsolódó webináriumok
Növelje a folyamatok hatékonyságát és csökkentse a költségeket
Hasonló videók
BioContinuum™ Platform:
A jövő biogyártó létesítményének eszköze!Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?