Merck
KezdőlapProtoncserélő membrán (PEM) üzemanyagcellák
Protoncserélő membrán (PEM) üzemanyagcellák
Bevezetés
A tüzelőanyag-cella egy alternatív energetikai technológia, amely a hidrogén (vagy hidrogénben gazdag tüzelőanyagforrás) és az oxigén közötti reakció révén elektromos energiát termel. Ezek az eszközök különösen érdekesek a hagyományos belső égésű motorokhoz viszonyított magas hatásfokuk és az alacsony kibocsátásuk miatt, mivel hulladékként csak hő és víz keletkezik. A növekvő teljesítményű és költséghatékonyságú új komponensek anyagainak kifejlesztése a feltörekvő üzemanyagcella-kutatás kritikus része.
Ez a cikk a Proton Exchange Membrane (PEM) üzemanyagcellák, más néven polimer elektrolitmembrános üzemanyagcellák anyagaira összpontosít, amelyek viszonylag alacsony hőmérsékleten (~ 80 °C) működnek. A magas hőmérsékletű üzemanyagcellákkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a Szilárdoxidos üzemanyagcellákról (SOFC) szóló technológiai spotunkba.
Tüzelőanyagcella-összetevők
Az üzemanyagcellás eszközök gyakran több, egymás után kapcsolt üzemanyagcellából állnak, amelyek egymásra épülnek, és így egy köteget alkotnak (1. ábra), ami növeli a termelt villamos energia összmennyiségét. Minden egyes üzemanyagcella három fő alkotóelemet tartalmaz: két elektródát (anód és katód) és egy vezető elektrolitot. A PEM üzemanyagcellák esetében minden elektróda egy porózus, nagy felületű anyagból áll, amelyet elektrokatalizátorral, jellemzően platinával vagy platinaötvözettel impregnáltak. Az elektrolit anyaga egy polimer membrán, és ionvezetőként szolgál.1
Az üzemanyagcellában az elektromos áram előállítását két elsődleges kémiai reakció hajtja, amint azt a (2. ábra) szemlélteti. A tiszta H2-val működő üzemanyagcellák esetében a hidrogéngáz az anódon protonokra és elektronokra bomlik. A protonok az elektrolitmembránon keresztül áramlanak, az elektronok pedig a membrán körül áramlanak, elektromos áramot generálva. A töltött ionok (H+ és e-) a katódnál egyesülnek az oxigénnel, így víz és hő keletkezik.2
Több tüzelőanyag-cella halmazban történő kombinációjának vázlata.
1. ábra.Több tüzelőanyag-cella halmazban történő kombinációjának vázlata.
összetevők és elektrokémiai reakciók egy PEM üzemanyagcellában.
2. ábra.A PEM-üzemanyagcella főbb összetevőinek és elektrokémiai reakcióinak sematikus ábrája.
Benzincellakatalizátorok
A platina nagy aktivitást mutat a hidrogén oxidációjában, és továbbra is gyakran használt elektrokatalizátor anyag. Az üzemanyagcella-kutatás egyik fő területe a platina-tartalom csökkentése a cella teljesítményének egyidejű csökkenése nélkül, ami az eszköz költséghatékonyságának általános növekedését eredményezi.3 Ez vezetőképes szénre hordozott platina nanorészecskékből előállított mesterséges katalizátorok alkalmazásával érhető el (Prod. Nr. 738581738549, and 738557). Ezeknek az anyagoknak az előnye a nagymértékben diszpergált nanorészecskék (3. ábra), a nagy elektrokatalitikus felület (ESA) és a részecskék minimális növekedése magas hőmérsékleten, még nagyobb Pt-tartalom mellett is.
A Pt-tartalmú ötvözetek hasznosak speciális üzemanyagforrásokkal, például metanollal vagy reformáttal (H2, CO2, CO és N2) működő eszközökben. Pt/Ru ötvözetek például a tiszta Pt elektrokatalizátorokhoz képest megnövekedett teljesítményt mutattak a metanol oxidáció és a szén-monoxid mérgezés tekintetében.4 Pt3Co egy másik érdekes katalizátor (különösen a PEMFC katódok esetében), és fokozott teljesítményt mutatott az oxigén redukciós reakcióban, valamint nagy stabilitást.5
Pt/C katalizátorok reprezentatív TEM képei
3. ábra.Pt/C katalizátorok (balra) és Pt3Co/C katalizátorok (jobbra) reprezentatív TEM-felvételei, amelyek nagy felületi felületű szénhordozókon nagymértékben eloszló nanorészecskéket mutatnak.
Tüzelőanyagcella-membránok
Az üzemanyagcella elektrolit kiválasztásakor több kulcsfontosságú követelményt is figyelembe kell venni. A kívánatos tulajdonságok közé tartozik a nagy protonvezetőképesség, a nagy kémiai és termikus stabilitás és az alacsony gázáteresztő képesség.4,6 A legkedvezőbb anyagok jellemzően szulfonsav-részekkel funkcionalizált fluorozott polimerek, mint például a Nafion™ membránok.
1.
NETL. Seventh Edition Fuel Cell Handbook. https://doi.org/10.2172/834188
2.
O'Hayre R, Cha S, Colella W, Prinz FB. 2009. Fuel Cell Fundamentals. 2. John Wiley & Sons.
3.
Davies D, Adcock P, Turpin M, Rowen S. 2000. Stainless steel as a bipolar plate material for solid polymer fuel cells. Journal of Power Sources. 86(1-2):237-242. https://doi.org/10.1016/s0378-7753(99)00524-8
4.
Steele BCH, Heinzel A. 2001. Materials for fuel-cell technologies. Nature. 414(6861):345-352. https://doi.org/10.1038/35104620
5.
Stamenkovi? V, Schmidt TJ, Ross PN, Markovi? NM. 2002. Surface Composition Effects in Electrocatalysis:  Kinetics of Oxygen Reduction on Well-Defined Pt3Ni and Pt3Co Alloy Surfaces. J. Phys. Chem. B. 106(46):11970-11979. https://doi.org/10.1021/jp021182h
6.
Mehta V, Cooper JS. 2003. Review and analysis of PEM fuel cell design and manufacturing. Journal of Power Sources. 114(1):32-53. https://doi.org/10.1016/s0378-7753(02)00542-6