product name
氢氧化钠 溶液, c(NaOH) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
2 M
技術
titration: suitable
pH值
13.8 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Transitory alkali exposure on meibomian gland orifices induces meibomian gland dysfunction.: This research utilizes sodium hydroxide solution to create a model of meibomian gland dysfunction by transiently exposing gland orifices to alkali, providing insights into the pathophysiology of dry eye diseases and potential therapeutic approaches (Bu J et al., 2023).
- Radionuclides′ Recovery from Seawater Using FIC and FIC A Sorbents.: This study utilizes sodium hydroxide solution in the processing of innovative sorbents designed for the efficient recovery of radionuclides from seawater, highlighting its role in environmental protection and nuclear waste management (Bezhin NA et al., 2023).
- Synthesis of Chitosan-Silver Nanocomposite and Its Evaluation as an Antibacterial Coating for Mobile Phone Glass Protectors.: Demonstrating the application of sodium hydroxide solution in the synthesis of chitosan-silver nanocomposites, this study explores their potential as antibacterial coatings for mobile phone protectors, contributing to public health by reducing pathogen transmission on high-touch surfaces (Canama GJC et al., 2023).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:1.990 - 2.010 mol/L
测量不确定度± 0.006 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
物质的量浓度:1.990 - 2.010 mol/L
测量不确定度± 0.006 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
二氧化氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393