agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
技術
titration: suitable
pH值
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
170 g/L
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O=S(=O)(O)O.O.[FeH2].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.Fe.H2O4S/c3-1-2-4;;1-5(2,3)4/h1-4H2;;(H2,1,2,3,4)/q;+3;
InChI 密鑰
WAYQJNDEVYLLFJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
乙二胺硫酸亚铁容量分析用标准品是在严格条件下生产,并以尽可能高的精度进行测量。其质量分数通过电位滴定法测定,并经过DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证。
應用
它主要用于作为认证标准物质(CRM),通过氧化还原滴定法根据美国药典和欧洲药典标定滴定溶液。
特點和優勢
- 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
- 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
- 可溯源至NIST SRM的高纯物质
- 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
- 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
- 高品质材料,可提供精准的滴定测定
- 随附分析证书(CoA)
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.