主要文件
1.02409
Supelco
volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
EC索引号:
231-175-3
NACRES:
NA.24
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
技术
titration: suitable
沸点
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
密度
7.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
锌体积标准是在严格的条件下制造的,并以最高的精度进行测量。其质量分数由电位滴定法确定,并在DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中鉴定。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
应用
该试剂主要用于作为认证标准物质(CRM),通过配位滴定法标定滴定溶液,符合美国和欧洲药典标准。质检
特点和优势
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST SRM的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.