主要文件
1.08431
Supelco
Titriplex® III 溶液
c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, EDTA disodium salt solution, reag. Ph. Eur., ready-to-use for metal titration, Titripur®
别名:
EDTA溶液;乙二胺四乙酸溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.21
产品名称
Titriplex® III 溶液, for metal titration c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
特点和优势
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
以“ 3”结尾的SKU包装规格编号(如 xxxxxx1003或xxxxxxx 4003)是智能化学品(SmartChemicals),标签上带有RFID标签,可将数据无缝传输至仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®包装:所有以“4000, 4003, 9010, 9013”结尾的SKU包装规格编号。更多信息,请访问www.sigmaaldrich.com/Titripac
分析说明
形态 液体
物质的量浓度 0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的有证标准物质锌基准试剂(货号1.02409)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 682锌),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
卡尔费休滴定可测定原料和产品中的水分含量,是一种广泛使用的分析方法。
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.