等级
for HPCE
质量水平
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
表单
liquid
浓度
0.9-1.1 M
1 M
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
适用性
suitable for HPCE
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
浓度1 M的氢氧化钠溶液常用于高效毛细管电泳(HPCE)。它可用作各种样品的分析中的pH调节剂。
应用
- 可用于甘油三酯、胆固醇酯和磷脂的酯交换反应
- 提供方便、快速、定量的衍生化
- 将游离脂肪酸转化为钠盐
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)