产品名称
盐酸溶液, c(HCl) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
2 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc:本文使用盐酸溶液开发创新合成方法以高值转化废物材料。提供了增加资源回收率的化学策略,为尽可能地减少工业废物做出较大贡献(Morgovan et al., 2024)。
- Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas:本文使用盐酸溶液开发高性价比的新型非接触电容式传感器,这种传感器使用简单的纸基系统原位监测气体。提供了一种重要的环境监测和分析工具(Nacapricha et al., 2020)。
特点和优势
认可:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
联系
替代品:HX0603F-6; HX0603F
分析说明
形态 液体
摩尔浓度 1.990 - 2.010 mol/L
测量不确定度 ± 0.006 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的有证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度是以扩展的测量不确定度而表达的,其覆盖因子k = 2且覆盖95%的置信度。
注意:滴度是校正体积溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的一种校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在立即打开新瓶后并按规则的时间间隔使用实验室专用设备以及在实验室特定条件下确定滴度。
摩尔浓度 1.990 - 2.010 mol/L
测量不确定度 ± 0.006 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的有证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度是以扩展的测量不确定度而表达的,其覆盖因子k = 2且覆盖95%的置信度。
注意:滴度是校正体积溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的一种校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在立即打开新瓶后并按规则的时间间隔使用实验室专用设备以及在实验室特定条件下确定滴度。
法律信息
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1