Merck
1.02403
重铬酸钾
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
别名:
重铬酸钾
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
Cr2K2O7
化学文摘社编号:
分子量:
294.18
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
重铬酸钾是一种在严格条件下生产的体积标准品,并以尽可能高的精度进行测量。其质量分数由电位滴定法确定,并在DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中鉴定。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
Application
该试剂主要用于作为认证标准物质(CRM),通过氧化还原滴定法标定滴定溶液,符合美国和欧洲药典标准。质检
Features and Benefits
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST SRM的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
Packaging
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 重铬酸钾
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
存储类别
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
访问文档库
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.