Merck
4.80512
SAFC
氢氧化钠溶液,2 mol/L
EMPROVE® EXPERT
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352305
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
pH值
14 ( in H2O)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
一般說明
EMPROVE® EXPERT
分析報告
测定(酸量滴定,NaOH)1.95 - 2.05 mol/l测定(酸量滴定)7.25 - 7.55 %碳酸盐(以Na₂CO₃计)≤ 1.0 %氯(Cl)≤ 20 ppm 硫酸盐(SO₄)≤ 30 ppm 重金属(以Pb计)≤ 5.0 ppm Al (铝)≤ 10 ppm Fe (铁)≤ 3 ppm 残留溶剂 (ICH Q3C)... 0.2 µm
过滤 从生产工艺排除 该产品是以符合Ph Eur、BP、JP和NF的氢氧化钠小球和符合USP的注册用水((wfi)以及符合Ph Eur的高纯水(hpw))生产。
元素杂质规格已根据ICH Q3D(元素杂质指导原则)制定。除非另有说明,否则 1-3 类元素不可能超过 ICH Q3D 选项 1 的限制(*)。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.